Få mere at vide
4-Benzyloxy-3-methoxyphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy-3-methoxyphenol |
| CAS | 40232-88-0 |
| Molekylær formel | C14 H14 O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-16-14-9-12(15)7-8-13(14)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,10H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(O)ccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-methoxy-4-phenylmethoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vægt | 230.0943 |