Få mere at vide
4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 1486-53-9 |
| Molekylær formel | C15H14O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid, NSC 16714, O-Benzylvanillic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O4/c1-18-14-9-12(15(16)17)7-8-13(14)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-methoxy-4-phenylmethoxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.27 |
| Formel vægt | 258.0892 |