missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 56441-97-5 |
| Molekylær formel | C16H16O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methyl 3-Methoxy-4-(benzyloxy)benzoate, Methyl 4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O4/c1-18-15-10-13(16(17)19-2)8-9-14(15)20-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-methoxy-4-phenylmethoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.3 |
| Formel vægt | 272.1049 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?