Få mere at vide
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30342252
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30342252 50 g
1 options
Artikelnummer. 30342252 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28598150G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS 2426-87-1
Molekylær formel C15H14O3
Mængde 50 g
Synonym 4-(Benzyloxy)-3-methoxy-benzaldehyde, 4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-O-Benzylvanillin, Benzylvanillin, NSC 208757, NSC 22599, NSC 44876, O-Benzylvanillin, Vanillin Benzyl Ether
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c1-17-15-9-13(10-16)7-8-14(15)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
SMIL COc1cc(C=O)ccc1OCc2ccccc2
IUPAC navn 3-methoxy-4-phenylmethoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 242.27
Formel vægt 242.0943