Få mere at vide
4-(Benzyloxy)-3-methoxy-benzyl Alcohol-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Benzyloxy)-3-methoxy-benzyl Alcohol-d2 |
| CAS | 74719-60-1 |
| Molekylær formel | C15H14D2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)methanol-d2, 3-Methoxy-4-(benzyloxy)benzyl Alcohol-d2, 4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzyl Alcohol-d2, NSC 169518-d2, O-Benzylvanillyl Alcohol-d2, Vanillyl Alcohol Benzyl Ether-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O3/c1-17-15-9-13(10-16)7-8-14(15)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-9,16H,10-11H2,1H3/i10D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | dideuterio-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.3 |
| Formel vægt | 246.1225 |