Få mere at vide
4-(benzyloxy)-3-fluorphenylboronsyre, 97%, varierende anhydridmængder, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633413
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10633413 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10633413 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00842DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Benzyloxy)-3-fluorophenylboronic acid
CAS 133057-83-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H12BFO3
Lineær formel C6H5CH2OC6H3(F)B(OH)2
MDL nummer MFCD00994627
Mængde 1 g
Synonym 4-benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boranediol, boronic acid, 3-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, pubchem5322
InChI nøgle DQPDLDQJMUGVGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
IUPAC navn (3-fluor-4-phenylmethoxyphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 246.044
PubChem CID 2737788
Formel vægt 246.04
Procent renhed 97%