missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Benzyloxy)-3-[(dimethylamino)methyl]-5-methoxyindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Benzyloxy)-3-[(dimethylamino)methyl]-5-methoxyindole |
| CAS | 2433-36-5 |
| Molekylær formel | C6 H13 N . C6 H13 O9 P . H2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Methoxy-N,N-dimethyl-4-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-methanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N.C6H13O9P.H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;/h6H,1-5,7H2;2-10H,1H2,(H2,11,12,13);1H2/t;2?,3-,4?,5?,6+;/m.0./s1 |
| SMIL | O.NC1CCCCC1.OCC2O[C@H](OP(=O)(O)O)C(O)C(O)[C@H]2O |
| IUPAC navn | cyclohexanamine;[(2R,5R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] dihydrogen phosphate;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.325 |
| Formel vægt | 377.145 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?