missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Benzyloxy)-3-[(dimethylamino)methyl]-5-methoxyindole, TRC

Artikelnummer. 30344434
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344434 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28697510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Benzyloxy)-3-[(dimethylamino)methyl]-5-methoxyindole
CAS 2433-36-5
Molekylær formel C6 H13 N . C6 H13 O9 P . H2 O
Mængde 10 mg
Synonym 5-Methoxy-N,N-dimethyl-4-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-methanamine
InChI formel InChI=1S/C6H13N.C6H13O9P.H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;/h6H,1-5,7H2;2-10H,1H2,(H2,11,12,13);1H2/t;2?,3-,4?,5?,6+;/m.0./s1
SMIL O.NC1CCCCC1.OCC2O[C@H](OP(=O)(O)O)C(O)C(O)[C@H]2O
IUPAC navn cyclohexanamine;[(2R,5R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] dihydrogen phosphate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 377.325
Formel vægt 377.145
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.