Få mere at vide
4-Benzyloxy-3-chlorobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439807
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15439807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53033.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 845551-44-2
Molekylær formel C13H12BClO3
Molekylvægt (g/mol) 262.496
MDL nummer MFCD04115642
InChI nøgle AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-3-chlorophenyl boronic acid, 3-chloro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-phenylmethoxy phenyl, b-3-chloro-4-phenylmethoxy phenyl-boronic acid, akos brn-0594, acmc-209pvk, 4-benzyloxy-3-chlorophenylboro
PubChem CID 3763657
IUPAC navn (3-chloro-4-phenylmethoxyphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)Cl)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-3-chlorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 154°C to 162°C
Mængde 5 g
Formel vægt 262.5
Procent renhed 98%