Få mere at vide
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11353576
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353576 1 g 1g
11363576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14536.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97888-80-7 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97888-80-7
Molekylær formel C16H16O3
Molekylvægt (g/mol) 256.301
MDL nummer MFCD00272572
InChI nøgle JABUPJCJZZNUFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzoate
PubChem CID 2733993
IUPAC navn 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxybenzoesyre
SMIL CC1=CC(=CC(=C1OCC2=CC=CC=C2)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 157°C to 160°C
Mængde 1 g
Beilstein 5045861
Formel vægt 256.3
Procent renhed ≥98%