Få mere at vide
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde, 95%
Artikelnummer. p-7026203
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11499567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22067.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 144896-51-5 | C16H16O2 | 240.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144896-51-5
Molekylær formel C16H16O2
Molekylvægt (g/mol) 240.30
MDL nummer MFCD00800683
InChI nøgle GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde, 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxy benzaldehyde, zlchem 1072, acmc-1bxy6, 3,5-dimethyl-4-benzyloxybenzaldehyde, 3,5-dimethyl-4-benzyloxy benzaldehyde, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzaldehyde
PubChem CID 563557
IUPAC navn 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxybenzaldehyd
SMIL CC1=CC(C=O)=CC(C)=C1OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Tæthed 1.1
Kogepunkt 162°C to 163°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1.586
Formel vægt 240.3
Procent renhed 95%