Få mere at vide
4-Benzyloxy-2-methylbenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 15400028
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15400028 5 g 5g
15490018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53266.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 847560-49-0 | C14H15BO3 | 242,081 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 847560-49-0
Molekylær formel C14H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 242.081
MDL nummer MFCD03788404
InChI nøgle VCDFDGOVNBMYRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-methylphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid, 5-benzyloxytoluene-2-boronic acid, acmc-209pwd, 2-methyl-4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronicacid
PubChem CID 2773245
IUPAC navn (2-methyl-4-phenylmethoxyphenyl) boronsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 154 °C til 158 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 242.08
Procent renhed 98%