Få mere at vide
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine, 97%
Artikelnummer. 11466506
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466506 25 g 25g
11446506 1 g 1g
11456506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24774.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53937-02-3 | C12H11NO2 | 201.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53937-02-3
Molekylær formel C12H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 201.23
MDL nummer MFCD04039771
InChI nøgle DOVNUEPFPBWTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-1h-pyridone, 4-benzyloxy-2 1h-pyridone, 4-benzyloxy pyridin-2 1h-one, 4-benzyloxypyridin-2-one, 4-benzyloxy pyridin-2-ol, 4-benzyloxy-2-hydroxypyridine, 4-benzyloxy-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 3607724
SMIL O=C1NC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Smeltepunkt 194°C to 198°C
Mængde 25 g
IUPAC navn 4-phenylmethoxy-1H-pyridin-2-on
Formel vægt 201.22
Procent renhed 97%