Få mere at vide
4-(Benzyloxy)-2-hydroxy-3-propylacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Benzyloxy)-2-hydroxy-3-propylacetophenone |
| CAS | 76833-51-7 |
| Molekylær formel | C18H20O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxy-3'-propylacetophenone, 1-[2-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)-3-propylphenyl]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O3/c1-3-7-16-17(11-10-15(13(2)19)18(16)20)21-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-11,20H,3,7,12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCc1c(O)c(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(2-hydroxy-4-phenylmethoxy-3-propylphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.35 |
| Formel vægt | 284.1412 |