Få mere at vide
4-(Benzyloxy)-2-fluorphenylboronsyre, 97%, anhydrid til stede, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782683
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782683 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10600923 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782683 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00843CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 166744-78-1
Molekylær formel C13H12BFO3
Molekylvægt (g/mol) 246.044
MDL nummer MFCD02093064
InChI nøgle PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
PubChem CID 2737786
IUPAC navn (2-fluor-4-phenylmethoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Benzyloxy)-2-fluorophenylboronic acid
Navn note Kan indeholde varierende mængder anhydrid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 246.04
Procent renhed 97%