Få mere at vide
4-(Benzyloxy)-2-butynoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Benzyloxy)-2-butynoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 149125-61-1 |
| Molekylær formel | C12H12O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(Phenylmethoxy)-2-butynoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Benzyloxy-2-butynoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O3/c1-14-12(13)8-5-9-15-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,9-10H2,1H3 |
| SMIL | O=C(OC)C#CCOCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | methyl 4-(benzyloxy)but-2-ynoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.22 |
| Formel vægt | 204.08 |