missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Benzyloxy-2-(2’-carbomethoxy)thiophenylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy-2-(2'-carbomethoxy)thiophenylaniline |
| CAS | 329217-05-2 |
| Molekylær formel | C21 H19 N O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Benzyloxy-2-(2-Carbomethoxy)Thiophenylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19NO3S/c1-24-21(23)17-9-5-6-10-19(17)26-20-13-16(11-12-18(20)22)25-14-15-7-3-2-4-8-15/h2-13H,14,22H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccccc1Sc2cc(OCc3ccccc3)ccc2N |
| IUPAC navn | methyl 2-(2-amino-5-phenylmethoxyphenyl)sulfanylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.45 |
| Formel vægt | 365.1086 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?