Få mere at vide
4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10587980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10587980 5 g 5g
10587790 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10587980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438090050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53937-02-3
Molekylær formel C12H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 201.23
MDL nummer MFCD04039771
InChI nøgle DOVNUEPFPBWTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-1h-pyridone, 4-benzyloxy-2 1h-pyridone, 4-benzyloxy pyridin-2 1h-one, 4-benzyloxypyridin-2-one, 4-benzyloxy pyridin-2-ol, 4-benzyloxy-2-hydroxypyridine, 4-benzyloxy-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 3607724
SMIL O=C1NC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 199.7°C to 201.7°C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
IUPAC navn 4-(benzyloxy)-1,2-dihydropyridin-2-on
Formel vægt 201.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.