Få mere at vide
4-Benzyloxy-1-bromobutane (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy-1-bromobutane |
| CAS | 60789-54-0 |
| Molekylær formel | C11H15BrO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ether, benzyl 4-bromobutyl (6CI), [(4-Bromobutoxy)methyl]benzene, 1-(Benzyloxy)-4-bromobutane, 1-Bromo-4-(benzyloxy)butane, 4-(Benzyloxy)butyl bromide, 4-Bromobutyl phenylmethyl ether, Benzyl 4-bromobutyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2 |
| SMIL | BrCCCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4-bromobutoxymethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.14 |
| Formel vægt | 242.0306 |