Få mere at vide
4-Benzyloxy-1-bromobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxy-1-bromobenzene |
| CAS | 6793-92-6 |
| Molekylær formel | C13H11BrO |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11BrO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMIL | Brc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-phenylmethoxybenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.13 |
| Formel vægt | 261.9993 |