missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyloxazolidine-2,5-dione |
| CAS | 583-47-1 |
| Molekylær formel | C10H9NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c12-9-8(11-10(13)14-9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,13) |
| SMIL | O=C1NC(Cc2ccccc2)C(=O)O1 |
| IUPAC navn | 4-benzyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.18 |
| Formel vægt | 191.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?