Få mere at vide
4-benzylmorfolin-2-carbonitril, TRC
Artikelnummer. 30346492
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30346492 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30346492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB535160100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile
CAS 126645-52-1
Molekylær formel C12H14N2O
Mængde 100 mg
Synonym 4-(Phenylmethyl)-2-morpholinecarbonitrile, 2-Cyano-4-benzylmorpholine
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O/c13-8-12-10-14(6-7-15-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-7,9-10H2
SMIL N#CC1CN(Cc2ccccc2)CCO1
IUPAC navn 4-benzylmorfolin-2-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 202.25
Formel vægt 202.1106