Få mere at vide
4-Benzylideneaminoantipyrine, Mikromol™
Beskrivelse
4-Benzylideneaminoantipyrine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzylideneaminoantipyrine |
| CAS | 83-17-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Benzylideneaminoantipyrine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H17 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Benzylideneaminoantipyrine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17N3O/c1-14-17(19-13-15-9-5-3-6-10-15)18(22)21(20(14)2)16-11-7-4-8-12-16/h3-13H,1-2H3/b19-13+ |
| SMIL | CN1N(C(=O)C(=C1C)\N=C\c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-[(E)-benzylideneamino]-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one |
| Vis mere |