Få mere at vide
4-Benzylideneaminoantipyrine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052315
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052315 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052315 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0052.500025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Benzylideneaminoantipyrine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylideneaminoantipyrine
CAS 83-17-0
Analyt- eller komponentnavne 4-Benzylideneaminoantipyrine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H17 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Benzylideneaminoantipyrine
InChI formel InChI=1S/C18H17N3O/c1-14-17(19-13-15-9-5-3-6-10-15)18(22)21(20(14)2)16-11-7-4-8-12-16/h3-13H,1-2H3/b19-13+
SMIL CN1N(C(=O)C(=C1C)\N=C\c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 4-[(E)-benzylideneamino]-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 291.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 291.1372 g/mol