missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Benzylcyclohexan-1-one, TRC

Artikelnummer. 30348644
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348644 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5369085MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Benzylcyclohexan-1-one
CAS 35883-77-3
Molekylær formel C13H16O
Mængde 5 mg
Synonym 4-(Phenylmethyl)cyclohexanone, 4-Benzylcyclohexanone
InChI formel InChI=1S/C13H16O/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
SMIL O=C1CCC(Cc2ccccc2)CC1
IUPAC navn 4-benzylcyclohexan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 188.27
Formel vægt 188.1201
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.