missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Benzylcyclohexan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzylcyclohexan-1-one |
| CAS | 35883-77-3 |
| Molekylær formel | C13H16O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-(Phenylmethyl)cyclohexanone, 4-Benzylcyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2 |
| SMIL | O=C1CCC(Cc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC navn | 4-benzylcyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.27 |
| Formel vægt | 188.1201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?