Få mere at vide
4-Benzylanilin, TRC
Artikelnummer. 30342534
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30342534 1 g
1 options
Artikelnummer. 30342534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2300051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzylaniline
CAS 1135-12-2
Molekylær formel C13H13N
Mængde 1 g
Synonym 4-(Phenylmethyl)benzenamine, α-Phenyl-p-toluidine, 4-(Phenylmethyl)aniline, 4-Aminodiphenylmethane, 4-Benzylbenzenamine, 4-Benzylphenylamine, p-Aminodiphenylmethane, p-Benzylaniline
InChI formel InChI=1S/C13H13N/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10,14H2
SMIL NC(C=C1)=CC=C1CC2=CC=CC=C2
IUPAC navn 4-benzylanilin
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Formel vægt 183.1