Få mere at vide
4-Benzyl N-Carbobenzoxy-L-aspartate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyl N-Carbobenzoxy-L-aspartate |
| CAS | 3479-47-8 |
| Molekylær formel | C19H19NO6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO6/c21-17(25-12-14-7-3-1-4-8-14)11-16(18(22)23)20-19(24)26-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,24)(H,22,23)/t16-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H](CC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2S)-4-oxo-4-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.36 |
| Formel vægt | 357.1212 |