Få mere at vide
4-Benzyl-4-piperidinol, TRC
Artikelnummer. 30348299
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30348299 1 g
1 options
Artikelnummer. 30348299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2887701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyl-4-piperidinol
CAS 51135-96-7
Molekylær formel C12 H17 N O
Mængde 1 g
Synonym 4-Piperidinol, 4-(phenylmethyl)-, 4-(Phenylmethyl)-4-piperidinol, 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-Benzyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-4-benzylpiperidine, 4-Hydroxy-4-phenylmethylpiperidine, NSC 83237
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c14-12(6-8-13-9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13-14H,6-10H2
SMIL OC1(Cc2ccccc2)CCNCC1
IUPAC navn 4-benzylpiperidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 191.27
Formel vægt 191.131