Få mere at vide
4-Benzyl-4-hydroxypiperidin, 97%
Artikelnummer. 11497587
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497587 25 g 25g
11477587 1 g 1g
11487587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15664.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 51135-96-7 | C12H17NO | 191,274 g/mol
Det er en byggesten, der anvendes til syntese af forskellige forbindelser, med terapeutiske egenskaber, såsom syntese af 4-Benzimidazolyl-piperidinylcarbonyl-piperidinanaloger som histamin H3-antagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en byggesten, der bruges til
syntese af forskellige forbindelser, med terapeutiske egenskaber, såsom syntese af 4-Benzimidazolyl-piperidinylcarbonyl-piperidin-analoger som histamin H3-antagonister.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51135-96-7
Molekylær formel C12H17NO
Molekylvægt (g/mol) 191.274
MDL nummer MFCD00023147
InChI nøgle KJZBZOFESQSBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-benzyl, 4-benzyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenylmethyl, acmc-20amoy, pubchem16262, 4benzyl-piperidin-4-ol, maybridge3_002978, 4-benzyl-piperidin-4-ol, 4-benzyl-4-piperidinol #
PubChem CID 98152
IUPAC navn 4-benzylpiperidin-4-ol
SMIL C1CNCCC1(CC2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Smeltepunkt ∼80 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1451803
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 191.27
Procent renhed 97%