Få mere at vide
4-Benzyl-3-thiosemicarbazid, 98+%
Artikelnummer. 11323076
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323076 5 g 5g
11313076 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10920.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13431-41-9 | C8H11N3S | 181,257 g/mol
4-Benzyl-3-thiosemicarbazid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Benzyl-3-thiosemicarbazid anvendes som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13431-41-9
Molekylær formel C8H11N3S
Molekylvægt (g/mol) 181.257
MDL nummer MFCD00025145
InChI nøgle ZTRUHAVBRPABTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-3-thiosemicarbazide, 4-benzylthiosemicarbazide, 3-amino-1-benzylthiourea, n-benzylhydrazinecarbothioamide, 4-benzylthiosemicarbazone, hydrazinecarbothioamide,n-phenylmethyl, hydrazinecarbothioamide, n-phenylmethyl, hydrazino benzylamino methane-1-thione, n-phenylmethyl hydrazinecarbothioamide, 1-amino-3-benzyl-thiourea
PubChem CID 737135
IUPAC navn 1-amino-3-benzylthiourinstof
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNC(=S)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Smeltepunkt 128 °C til 131 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2096431
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 181.26
Procent renhed ≥98%