Få mere at vide
4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione |
| CAS | 327036-89-5 |
| Molekylær formel | C10 H10 N2 O2 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | TDZD 8 - Bio-X TM |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMIL | CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O |
| IUPAC navn | 4-benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.26 |
| Formel vægt | 222.0463 |