missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion, TRC

Artikelnummer. 30334990
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334990 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28572510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
CAS 327036-89-5
Molekylær formel C10 H10 N2 O2 S
Mængde 10 mg
Synonym TDZD 8 - Bio-X TM
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMIL CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
IUPAC navn 4-benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 222.26
Formel vægt 222.0463
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.