missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion, TRC

Artikelnummer. 30329633
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329633 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2857251MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
CAS 327036-89-5
Molekylær formel C10 H10 N2 O2 S
Mængde 1 mg
Synonym TDZD 8 - Bio-X TM
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMIL CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
IUPAC navn 4-benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 222.26
Formel vægt 222.0463
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.