Få mere at vide
4-Benzoylpiperidin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30346295
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30346295 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30346295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB208700100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoylpiperidine, Hydrochloride
CAS 25519-80-6
Molekylær formel C12 H15 N O . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym Umeclidinium Bromide Impurity 14 HCl
InChI formel InChI=1S/C12H15NO.ClH/c14-12(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-13-9-7-11;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H
SMIL Cl.O=C(C1CCNCC1)c2ccccc2
IUPAC navn phenyl(piperidin-4-yl)methanon; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 225.71
Formel vægt 225.092