Få mere at vide
4-Benzoylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30338535
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338535 5 g
1 options
Artikelnummer. 30338535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2083405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoylbenzoic acid
CAS 611-95-0
Molekylær formel C14H10O3
Mængde 5 g
Synonym 4-Benzoylbenzoic Acid, 4-Carboxybenzophenone, Benzophenone-4-carboxylic Acid, NSC 37115, p-Benzoylbenzoic Acid, p-Carboxybenzophenone
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1
IUPAC navn 4-benzoylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Formel vægt 226.06