Få mere at vide
4-Benzoyl-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15498607
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498607 5 g 5g
15408617 250 mg 250mg
15488607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52083.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104504-45-2 | C16H15NO3 | 269.30 g/mol
4-Benzoyl-L-phenylalanin er en fotoreaktiv aminosyre, som let kan inkorporeres i et peptid ved fastfasesyntese og finder anvendelse som phtolabel. Det er et vigtigt råstof såvel som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Benzoyl-L-phenylalanin er en fotoreaktiv aminosyre, som let kan inkorporeres i et peptid ved fastfasesyntese og finder anvendelse som phtolabel. Det er et vigtigt råstof såvel som et mellemprodukt i organisk syntese.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104504-45-2
Molekylær formel C16H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 269.30
MDL nummer MFCD00238102
InChI nøgle TVIDEEHSOPHZBR-AWEZNQCLSA-N
Synonym s-2-amino-3-4-benzoylphenyl propanoic acid, l-4-benzoylphenylalanine, para-benzoyl-phenylalanine, h-bpa-oh h-phe 4-bz-oh, 4-benzoyl-l-phenylalanine, 4-benzoylphenylalanine, l-p-benzoylphenylalanine, phenylalanine, 4-benzoyl, h-bpa-oh, h-p-bz-phe-oh
PubChem CID 7020128
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-benzoylphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzoyl-L-phenylalanine
Mængde 5 g
Formel vægt 269.3
Procent renhed 95%