Få mere at vide
4-Benzoyl-4'-methyldiphenyl Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzoyl-4'-methyldiphenyl Sulfide |
| CAS | 83846-85-9 |
| Molekylær formel | C20 H16 O S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | [4-[(4-Methylphenyl)thio]phenyl]phenylmethanone, 4-(4-Methylphenylthio)benzophenone, 4-(4-Tolylthio)benzophenone, 4-(p-Tolylthio)benzophenone, 4-Benzoyl-4'-methyldiphenyl sulfide, 4-Benzoyl-4'-methyldiphenyl thioether, BMS, Kayacure BMS, Lunacure BMS, Phenyl (p-tolylthio)phenyl ketone, Quantacure BMS, Runtecure 1030, SB-PI 705, Speedcure BMS |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16OS/c1-15-7-11-18(12-8-15)22-19-13-9-17(10-14-19)20(21)16-5-3-2-4-6-16/h2-14H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(Sc2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3)cc1 |
| IUPAC navn | [4-(4-methylphenyl)sulfanylphenyl]-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.41 |
| Formel vægt | 304.0922 |