missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30338055
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338055 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2096655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid
CAS 15372-84-6
Molekylær formel C12H9NO3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9NO3/c14-11(8-4-2-1-3-5-8)9-6-10(12(15)16)13-7-9/h1-7,13H,(H,15,16)
SMIL OC(=O)c1cc(c[nH]1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 4-benzoyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 215.2
Formel vægt 215.0582
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.