Få mere at vide
4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 141054-42-4 |
| Molekylær formel | C15H15NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 2-(4-Benzoyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO3/c1-2-19-14(17)9-13-8-12(10-16-13)15(18)11-6-4-3-5-7-11/h3-8,10,16H,2,9H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1cc(c[nH]1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(4-benzoyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.28 |
| Formel vægt | 257.1052 |