Få mere at vide
4-Benzoquinone Monoxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzoquinone Monoxime |
| CAS | 637-62-7 |
| Molekylær formel | C6H5NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione 1-Oxime, 1,4-Benzoquinone 4-Oxime, Quinone Monooxime, NSC 239647 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6-3-1-5(7-9)2-4-6/h1-4,8H |
| SMIL | C1=CC(=CC=C1N=O)O |
| IUPAC navn | 4-nitrosophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.11 |