missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Benzofurazancarboxaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Benzofurazancarboxaldehyde |
| CAS | 32863-32-4 |
| Molekylær formel | C7 H4 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,1,3-Benzoxadiazole-4-Carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O2/c10-4-5-2-1-3-6-7(5)9-11-8-6/h1-4H |
| SMIL | O=Cc1cccc2nonc12 |
| IUPAC navn | 2,1,3-benzoxadiazol-4-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.12 |
| Formel vægt | 148.0273 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?