Få mere at vide
4-Benzofurazancarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30332753
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30332753 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30332753 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB207680250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzofurazancarboxaldehyde
CAS 32863-32-4
Molekylær formel C7 H4 N2 O2
Mængde 250 mg
Synonym 2,1,3-Benzoxadiazole-4-Carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O2/c10-4-5-2-1-3-6-7(5)9-11-8-6/h1-4H
SMIL O=Cc1cccc2nonc12
IUPAC navn 2,1,3-benzoxadiazol-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 148.12
Formel vægt 148.0273