Få mere at vide
4-Benzamidopiperidine hydrate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11446360
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446360 1 g 1g
11352159 5 g 5g
11362159 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446360 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27193.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33953-37-6
Molekylær formel C12H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 204.27
MDL nummer MFCD01314226
InChI nøgle JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine
PubChem CID 118120
IUPAC navn N-piperidin-4-ylbenzamide
SMIL O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Benzamidopiperidine hydrate
Smeltepunkt 136°C to 146°C
Mængde 1 g
Formel vægt 204.27 (Anhydrous)
Procent renhed 98%