Få mere at vide
4-Azidosalicylic Acid(>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Azidosalicylic Acid |
| CAS | 66761-27-1 |
| Molekylær formel | C7 H5 N3 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Azidosalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O3/c8-10-9-4-1-2-5(7(12)13)6(11)3-4/h1-3,11H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1O)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 4-azido-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.13 |
| Formel vægt | 179.0331 |