Få mere at vide
4-Azidophlorizin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Azidophlorizin |
| CAS | 79541-46-1 |
| Molekylær formel | C21 H23 N3 O9 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N3O9/c22-24-23-11-4-1-10(2-5-11)3-6-13(27)17-14(28)7-12(26)8-15(17)32-21-20(31)19(30)18(29)16(9-25)33-21/h1-2,4-5,7-8,16,18-21,25-26,28-31H,3,6,9H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)CCc3ccc(cc3)N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | 3-(4-azidophenyl)-1-[2,4-dihydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.42 |
| Formel vægt | 461.1434 |