Få mere at vide
4-(Azidomethyl)benzenboronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15494206
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494206 5 g 5g
15484206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58401.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1239481-05-0 | C13H18BN3O2 | 259,116 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares tørt og køligt i godt lukkede beholdere. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1239481-05-0
Molekylær formel C13H18BN3O2
Molekylvægt (g/mol) 259.116
MDL nummer MFCD20922785
InChI nøgle CARNXRHOIGMOQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-azidomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb503, 4-azidomethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 46872199
IUPAC navn 2-[4-(azidomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Formel vægt 260.12
Procent renhed 95%