Få mere at vide
4'-(Azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-(Azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid |
| CAS | 2758005-15-9 |
| Molekylær formel | C14 H11 N3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4'-(azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-methanoic acid, 2-[4-(azidomethyl)phenyl]benzoic acid, 4'-(Azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3O2/c15-17-16-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1c2ccc(CN=[N+]=[N-])cc2 |
| IUPAC navn | 2-[4-(azidomethyl)phenyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.256 |
| Formel vægt | 253.0851 |