Få mere at vide
4-Azidobutylamine (Solution in Dichloromethane), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Azidobutylamine |
| CAS | 88192-20-5 |
| Molekylær formel | C4 H10 N4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Azido-4-aminobutane, 4-Azido-1-butanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N4/c5-3-1-2-4-7-8-6/h1-5H2 |
| SMIL | [N-]=[N+]=NCCCCN |
| IUPAC navn | 4-azidobutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.15 |
| Formel vægt | 114.0905 |