Få mere at vide
4-Azidobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Azidobenzoic Acid |
| CAS | 6427-66-3 |
| Molekylær formel | C7 H5 N3 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | p-Azido-benzoic Acid, 4-Azidobenzoic acid, 4-Carboxyphenyl Azide, NSC 80932 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 4-azidobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.13 |
| Formel vægt | 163.0382 |