Få mere at vide
4-Azidobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Azidobenzaldehyde |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O/c8-10-9-7-3-1-6(5-11)2-4-7/h1-5H |
| Formel vægt | 147.0433 |
| Procent renhed | >95% |